油酸甲酯, technical
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 顺-9-十八碳烯酸甲酯, 油酸甲酯
414640010 414645000
ACRO414640010EA 0 CNY
ACRO414640010 ACRO414645000
油酸甲酯, technical
油酸甲酯
分子式: C₁₉H₃₆O₂
分子量: 296.49 g/mol
沸点: 186 °C (9 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 0.87 g/cm³
闪点: 170 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009578
CAS号: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %