N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 96%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: BIS
163801000 163805000
ACRO163801000EA 0 CNY
ACRO163801000 ACRO163805000
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 96%, extra pure
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
分子式: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
分子量: 154.17 g/mol
沸点: 125
溶点: 185 °C (dec.)
闪点: 138
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008625
CAS号: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %