4-甲氧基苯乙酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对甲氧基苯乙酸
126020050 126021000 126022500
ACRO126020050EA 0 CNY
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500
4-甲氧基苯乙酸 99%
4-甲氧基苯乙酸
分子式: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 140 °C (3 mmHg)
溶点: 84…88 °C
闪点: 193
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004345
CAS号: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %