苯乙酸 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α-甲苯甲酸, 苯醋酸, PAA
130280050 130285000
ACRO130280050EA 0 CNY
ACRO130280050 ACRO130285000
苯乙酸 98.5%
苯乙酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 265
溶点: 75…78 °C
密度: 1.08 g/cm³
闪点: 132
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004313
CAS号: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %