2,5-二甲基-2,5-己二醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 0 CNY
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-二甲基-2,5-己二醇 97%
2,5-二甲基-2,5-己二醇
分子式: C₈H₁₈O₂
分子量: 146.23 g/mol
沸点: 214
溶点: 88…91 °C
闪点: 126 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004473
CAS号: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %