2,2-二甲基-1,3-丙二醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: NPG Glycol, 新戊二醇
408550250 408555000
ACRO408550250EA 0 CNY
ACRO408550250 ACRO408555000
2,2-二甲基-1,3-丙二醇 99%
2,2-二甲基-1,3-丙二醇
分子式: C₅H₁₂O₂
沸点: 208 °C (760 mmHg)
溶点: 122…128 °C
密度: 1,07 g/cm³ (20 °C)
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004685
CAS号: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g