异戊醇 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-甲基丁醇, 异戊基醇, 3-甲基-1-丁醇
126480010 126480025 126485000
ACRO126480010EA 0 CNY
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000
异戊醇 98%, pure
异戊醇
分子式: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
沸点: 130 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 0,8 g/cm³
闪点: 45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002934
CAS号: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN号: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA