叔丁醇 99.5%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-甲基-2-丙醇, 三甲基甲醇, 第三丁醇
107710010 107710025
ACRO107710010EA 0 CNY
ACRO107710010 ACRO107710025
叔丁醇 99.5%, extra pure
叔丁醇
分子式: (CH₃)₃COH
沸点: 83 °C (760 mmHg)
密度: 0,78 g/cm³
闪点: 11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004464
CAS号: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN号: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %