2,2-二甲基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D0792-25G D0792-500G
TCIAD0792-25GEA 0 CNY
TCIAD0792-25G TCIAD0792-500G
2,2-二甲基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
2,2-二甲基-1-丙醇
分子式: C₅H₁₂O
沸点: 113 °C (1013 hPa)
密度: 0,81 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004682
CAS号: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&vid=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency