2,2-二甲基-1-丙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 新戊醇, 叔丁基甲醇
128250100 128250500 128252500
ACRO128250100EA 0 CNY
ACRO128250100 ACRO128250500 ACRO128252500
2,2-二甲基-1-丙醇 99%
2,2-二甲基-1-丙醇
分子式: C₅H₁₂O
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 113…114 °C (760 mmHg)
溶点: 52…53 °C
密度: 0.81 g/cm³
闪点: 37 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004682
CAS号: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN号: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06546
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %