叔丁基甲基醚 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: MTBE, 甲基叔丁基醚
VWRC22104.292EA 431 CNY
VWRC22104.292 VWRC22104.320
叔丁基甲基醚 ≥99%, GPR RECTAPUR®
叔丁基甲基醚
分子式: (CH₃)₃COCH₃
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 55.2 °C (1013 hPa)
溶点: –108,6 °C
密度: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
闪点: –28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008812
CAS号: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN号: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %