叔丁基甲基醚 for HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: MTBE, 甲基叔丁基醚
389050010 389050025
ACRO389050010EA 0 CNY
ACRO389050010 ACRO389050025
叔丁基甲基醚 for HPLC
叔丁基甲基醚
分子式: (CH₃)₃COCH₃
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 54…56 °C (760 mmHg)
溶点: –110 °C
密度: 0.7404 g/cm³
闪点: –28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008812
CAS号: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN号: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g