叔丁基甲基醚 99.9%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: MTBE, 甲基叔丁基醚
378720010 378720025
ACRO378720010EA 0 CNY
ACRO378720010 ACRO378720025
叔丁基甲基醚 99.9%, extra pure
叔丁基甲基醚
分子式: (CH₃)₃COCH₃
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 54…56 °C (760 mmHg)
溶点: –110 °C
密度: 0.7404 g/cm³
闪点: –28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008812
CAS号: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN号: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2