异戊酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 异丙基乙酸, 3-甲基丁酸
156690100 156691000 156695000
ACRO156690100EA 0 CNY
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000
异戊酸 99%
异戊酸
分子式: C₅H₁₀O₂
分子量: 102.13 g/mol
沸点: 176 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 0.926 g/cm³
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002726
CAS号: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN号: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,05251
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93