2-丙基戊酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丙戊酸
208330250 208331000
ACRO208330250EA 0 CNY
ACRO208330250 ACRO208331000
2-丙基戊酸 99%
2-丙基戊酸
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 220 °C (1013 hPa)
密度: 0,92 g/cm³
闪点: 111 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002672
CAS号: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN号: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %