异丁酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-甲基丙酸
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 0 CNY
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
异丁酸 99+%
异丁酸
分子式: C₄H₈O₂
沸点: 155 °C (1013 hPa)
溶点: –47 °C
密度: 0,95 g/cm³
闪点: 59 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002658
CAS号: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN号: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %