特戊酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2-二甲基丙酸, 三甲基乙酸
140020050 140021000 140025000
ACRO140020050EA 0 CNY
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000
特戊酸 99%
特戊酸
分子式: C₅H₁₀O₂
沸点: 163…164 °C (760 mmHg)
溶点: 33…35 °C
密度: 0,91 g/cm³ (20 °C)
闪点: 63 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004194
CAS号: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %