L-还原型谷胱甘肽, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: GSH, 5-L-谷氨酰-L-半胱氨酰甘氨酸
M-Clarity™ quality level = MQ300
G4251-25G G4251-50G
SIALG4251-25GEA 0 CNY
SIALG4251-25G SIALG4251-50G
L-还原型谷胱甘肽, Sigma-Aldrich®
L-还原型谷胱甘肽
分子式: C₁₀H₁₇N₃O₆S
分子量: 307.33 g/mol
溶点: 185…195 °C
密度: 1.475 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00065939
CAS号: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488