L-还原型谷胱甘肽 ≥98%, high purity
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: GSH, 5-L-谷氨酰-L-半胱氨酰甘氨酸
VWRC0399-250GEA 6013 CNY
VWRC0399-250G VWRC0399-50G VWRC0399-100G
L-还原型谷胱甘肽 ≥98%, high purity
L-还原型谷胱甘肽
分子式: C₁₀H₁₇N₃O₆S
分子量: 307.33 g/mol
溶点: 192…195 °C
密度: 1.475 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00065939
CAS号: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
现在订购
产品技术规格
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation −18.5 to −15.5°