三甲基乙酰胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2,2-三甲基乙酰胺
140010250 140011000
ACRO140010250EA 0 CNY
ACRO140010250 ACRO140011000
三甲基乙酰胺 98%
三甲基乙酰胺
分子式: C₅H₁₁NO
沸点: 212 °C (760 mmHg)
溶点: 152…156 °C
密度: 1,02 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008011
CAS号: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %