甲烷磺酸银 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
甲烷磺酸
419340250
419340050
ACRO419340250EA
0
CNY
ACRO419340250
ACRO419340050
甲烷磺酸银 99%
甲烷磺酸银
分子式:
CH₃AgO₃S 分子量: 202.97 g/mol 溶点: 252…256 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064795 CAS号: 2386-52-9 EINECS: 219-199-2 |
产品技术规格
Appearance | White to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥97.5 % |