己烷磺酸钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 1-己烷磺酸
M-Clarity™ quality level = MQ300
H5269-25G H5269-5G
SIALH5269-25GEA 0 CNY
SIALH5269-25G SIALH5269-5G
己烷磺酸钠, Sigma-Aldrich®
己烷磺酸钠
分子式: C₆H₁₃O₃SNa
分子量: 188.22 g/mol
溶点: 300
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007542
CAS号: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM