甲基磺酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲磺酸甲酯
156890050 156890250
ACRO156890050EA 0 CNY
ACRO156890050 ACRO156890250
甲基磺酸甲酯 99%
甲基磺酸甲酯
分子式: C₂H₆O₃S
分子量: 110.13 g/mol
沸点: 202…203 °C (760 mmHg)
溶点: 20 °C
密度: 1.3 g/cm³
闪点: 104 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007557
CAS号: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06170
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %