甲磺酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲烷磺酸乙酯, Ethyl mesylate
205260100 205260250
ACRO205260100EA 0 CNY
ACRO205260100 ACRO205260250
甲磺酸乙酯 99%
甲磺酸乙酯
分子式: C₃H₈O₃S
分子量: 124.16 g/mol
沸点: 213…214 °C (760 mmHg)
密度: 1.16 g/cm³
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007559
CAS号: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03859
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %