VWR® Basic, 访客服,SPP材质,带口袋
供应商: VWR Collection
VWRI113-8972EA 1090 CNY
VWRI113-8972 VWRI113-8973 VWRI113-8974 VWRI113-8979 VWRI113-8980 VWRI113-8982
VWR® Basic, 访客服,SPP材质,带口袋
Disposable Garments
这些带有领口的一次性访客服由无纺SPP织物制成。
  • 压扣
  • 弹性手腕
  • 一个胸袋或一个胸袋和一个侧袋
  • 不含天然橡胶乳胶
重量: 30 or 40 g/m²
Packaging: 每袋1件,每箱50袋。