十二烷基硫酸锂 ≥99%, high purity
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
硫酸单十二烷醇酯锂盐, Dodecyl lithium sulfate, 十二烷磺酸锂, 十二烷基硫酸盐
VWRC0782-100GEA
3959
CNY
VWRC0782-100G
VWRC0782-25G
十二烷基硫酸锂 ≥99%, high purity
十二烷基硫酸锂
分子式:
C₁₂H₂₅LiO₄S 分子量: 272.34 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007467 CAS号: 2044-56-6 EINECS: 218-058-2 UN号: 1325 ADR: 4.1 III |
产品技术规格
Abs. at 260nm (5%, Water) | ≤0.1 |
Abs.at 280nm (5%, Water) | ≤0.1 |
Loss on drying | ≤3% |
Purity | ≥99% |