DL-二硫苏糖醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5545-1G D5545-5G D5545-25G
SIALD5545-1GEA 0 CNY
SIALD5545-1G SIALD5545-5G SIALD5545-25G
DL-二硫苏糖醇, Sigma-Aldrich®
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
沸点: ∼125 °C (1013 hPa)
溶点: 42…44 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM