DL-二硫苏糖醇 99,5 Molecular_Biology
供应商: PanReac AppliChem
Warning
Synonyms: 1,4-二巯基苏糖醇, 克莱兰氏试剂, DTT
A2948.0005 A2948.0010 A2948.0025
APLIA2948.0005EA 0 CNY
APLIA2948.0005 APLIA2948.0010 APLIA2948.0025
DL-二硫苏糖醇 99,5 Molecular_Biology
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
分子量: 154.25 g/mol
沸点: ∼125 °C (1013 hPa)
溶点: 42…44 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM