DL-二硫苏糖醇 98%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
409190010 409190050
ACRO409190010EA 0 CNY
ACRO409190010 ACRO409190050
DL-二硫苏糖醇 98%, 纯净
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
沸点: 125…130 °C (2 mmHg)
溶点: 39…44 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN号: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %