2-巯基乙醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
硫代乙二醇, BME, 2-羟基乙硫醇, β-巯基乙醇
M6250-100ML
M6250-250ML
M6250-500ML
SIALM6250-100MLEA
0
CNY
SIALM6250-100ML
SIALM6250-250ML
SIALM6250-500ML
2-巯基乙醇, Sigma-Aldrich®
2-巯基乙醇
分子式:
HSCH₂CH₂OH 分子量: 78.14 g/mol 沸点: 157 溶点: –100 °C 密度: 1.12 g/cm³ (20 °C) 闪点: 68 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004890 CAS号: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN号: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |