2-巯基乙醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
M6250-100ML M6250-250ML M6250-500ML
SIALM6250-100MLEA 0 CNY
SIALM6250-100ML SIALM6250-250ML SIALM6250-500ML
2-巯基乙醇, Sigma-Aldrich®
2-巯基乙醇
分子式: HSCH₂CH₂OH
沸点: 157 °C (1013 hPa)
溶点: –100 °C
密度: 1,12 g/cm³ (20 °C)
闪点: 68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004890
CAS号: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN号: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM