2-巯基乙醇 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 硫代乙二醇, BME, 2-羟基乙硫醇, β-巯基乙醇
125470010 125470100 125472500
ACRO125470010EA 0 CNY
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500
2-巯基乙醇 99%, pure
2-巯基乙醇
分子式: HSCH₂CH₂OH
分子量: 78.14 g/mol
沸点: 157…158 °C (760 mmHg)
溶点: –100 °C
密度: 1.11 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004890
CAS号: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN号: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %