异丙醇铝 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: AIP, 三异丙氧基铝, 铝
205170010 205175000
ACRO205170010EA 0 CNY
ACRO205170010 ACRO205175000
异丙醇铝 98%
异丙醇铝
分子式: C₉H₂₁AlO₃
沸点: 125…130 °C (38 mmHg)
溶点: 129…136 °C
密度: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008870
CAS号: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN号: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %