叔丁醇钾 98+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 第三丁氧基钾, 次丁氧基钾
168880050 168881000 168885000
ACRO168880050EA 0 CNY
ACRO168880050 ACRO168881000 ACRO168885000
叔丁醇钾 98+%, pure
叔丁醇钾
分子式: C₄H₉KO
溶点: 240…258 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012162
CAS号: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN号: 3206
ADR: 4.2,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %