二乙二醇二甲醚 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二甲基卡必醇, `二甘醇二甲醚', 2-甲氧基乙基醚, 双(2-甲氧基乙基)醚
125850010 125850025 125852500
ACRO125850010EA 0 CNY
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500
二乙二醇二甲醚 99%, extra pure
二乙二醇二甲醚
分子式: C₆H₁₄O₃
分子量: 134.18 g/mol
沸点: 162 °C (760 mmHg)
溶点: –64 °C
密度: 0.937 g/cm³
闪点: 51 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008503
CAS号: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN号: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %