二乙二醇二丁醚 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二丁基卡必醇, 2-丁氧基乙基醚, 双(2-丁氧基乙基)醚
194980010 194982500
ACRO194980010EA 0 CNY
ACRO194980010 ACRO194982500
二乙二醇二丁醚 99+%, pure
二乙二醇二丁醚
分子式: C₁₂H₂₆O₃
分子量: 218.34 g/mol
沸点: 256 °C (760 mmHg)
溶点: –60 °C
密度: 0.88 g/cm³
闪点: 118 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009459
CAS号: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)