1,2-二甲氧基乙烷 99+% stabilised, 超纯
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
单甘醇二甲醚
, 1,2-二甲氧基乙烷
, mono-Glyme
, 乙二醇二甲醚
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO118450010EA
0
CNY
ACRO118450010
ACRO118450025
ACRO118455000
ACRO118450250
1,2-二甲氧基乙烷 99+% stabilised, 超纯
1,2-二甲氧基乙烷
分子式:
C₄H₁₀O₂ 分子量: 90,12 g/mol 沸点: 84…86 °C (760 mmHg) 溶点: –69 °C 密度: 0,867 g/cm³ 闪点: –6 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008502 CAS号: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN号: 2252 ADR: 3,II Merck Index: 13,03251 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 40 to 100 ppm BHT |
Peroxide value | ≤15 ppm |