二乙二醇 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二(羟乙基)醚, 二甘醇, 2,2′-氧代二乙醇, 2-羟基乙基醚
121160010 121160025
ACRO121160010EA 0 CNY
ACRO121160010 ACRO121160025
二乙二醇 99%, extra pure
二乙二醇
分子式: C₄H₁₀O₃
分子量: 106.12 g/mol
沸点: 245 °C (760 mmHg)
溶点: –10 °C
密度: 1.11 g/cm³
闪点: 143 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002882
CAS号: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %