3-甲氧基-1-丁醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-Methoxybutan-1-ol
125790010 125791000
ACRO125790010EA 0 CNY
ACRO125790010 ACRO125791000
3-甲氧基-1-丁醇 99%
3-甲氧基-1-丁醇
分子式: C₅H₁₂O₂
分子量: 104.15 g/mol
沸点: 161
溶点: –85 °C
密度: 0.92 g/cm³
闪点: 46 °C
MDL编号: MFCD00002931
CAS号: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN号: 1987
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %