2-甲氧基乙醇 99+% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基乙二醇, 乙二醇单甲醚, 甲基溶纤剂
168580010 168580025
ACRO168580010EA 0 CNY
ACRO168580010 ACRO168580025
2-甲氧基乙醇 99+% for spectroscopy
2-甲氧基乙醇
分子式: C₃H₈O₂
分子量: 76.1 g/mol
沸点: 124.6
溶点: –85 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 38 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002867
CAS号: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN号: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)