二丁醚 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
丁醚, DBE
149690010
149690025
ACRO149690010EA
0
CNY
ACRO149690010
ACRO149690025
二丁醚 99+%, extra pure
二丁醚
分子式:
C₈H₁₈O 分子量: 130.23 g/mol 沸点: 141 °C (760 mmHg) 溶点: –95 °C 密度: 0.768 g/cm³ 闪点: 25 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009461 CAS号: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN号: 1149 ADR: 3 III Merck Index: 13,01568 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.01 % dibutylperoxide |