原丙酸三甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-三甲氧基丙烷
384620250 384621000
ACRO384620250EA 0 CNY
ACRO384620250 ACRO384621000
原丙酸三甲酯 97%
原丙酸三甲酯
分子式: C₆H₁₄O₃
沸点: 121…122 °C (760 mmHg)
密度: 0,944 g/cm³
闪点: 19 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00043305
CAS号: 24823-81-2
UN号: 3271
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %