原丙酸三乙酯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
139671000
139675000
ACRO139671000EA
0
CNY
ACRO139671000
ACRO139675000
原丙酸三乙酯 98+%
原丙酸三乙酯
分子式:
C₉H₂₀O₃ 沸点: 155…160 °C (760 mmHg) 溶点: < 0 °C 密度: 0,886 g/cm³ 闪点: 60 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009226 CAS号: 115-80-0 EINECS: 204-108-0 UN号: 3271 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1)) |