二乙醇胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
113920010 113920025
ACRO113920010EA 0 CNY
ACRO113920010 ACRO113920025
二乙醇胺 99%
二乙醇胺
分子式: C₄H₁₁NO₂
沸点: 268 °C (760 mmHg)
溶点: 27…30 °C
密度: 1,0955 g/cm³
闪点: 176 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002843
CAS号: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN号: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA