亚精胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,8-二氨基-4-氮杂辛烷, N-(3-氨基丙基)-1,4-丁二胺
132740010 132740050
ACRO132740010EA 0 CNY
ACRO132740010 ACRO132740050
亚精胺 99%
亚精胺
分子式: C₇H₁₉N₃
分子量: 145.25 g/mol
沸点: 128…130 °C (14 mmHg)
溶点: 22…25 °C
密度: 0.925 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008229
CAS号: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
UN号: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08893
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %