二乙胺 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
149450010
149450025
ACRO149450010EA
0
CNY
ACRO149450010
ACRO149450025
二乙胺 99+%, 超纯
二乙胺
分子式:
(C₂H₅)₂NH 沸点: 55 °C (760 mmHg) 溶点: –50 °C 密度: 0,71 g/cm³ 闪点: –23 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009032 CAS号: 109-89-7 EINECS: 203-716-3 UN号: 1154 ADR: 3,II Merck Index: 13,03138 |
|
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |