1,8-二氨基辛烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,8-辛二胺, 辛二胺
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 0 CNY
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-二氨基辛烷 98%
1,8-二氨基辛烷
分子式: C₈H₂₀N₂
沸点: 225…226 °C (760 mmHg)
溶点: 50…54 °C
密度: 0,83 g/cm³ (60 °C)
闪点: 115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008248
CAS号: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN号: 3259
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %