六亚甲基二胺 99.5+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-己二胺, 1,6-二氨基己烷
120640010 120641000 120645000
ACRO120640010EA 0 CNY
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000
六亚甲基二胺 99.5+%
六亚甲基二胺
分子式: C₆H₁₆N₂
沸点: 204…205 °C (760 mmHg)
溶点: 38…41 °C
密度: 0,66 g/cm³ (20 °C)
闪点: 81 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008243
CAS号: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN号: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %