乙二胺 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-二氨基乙烷
220420010 220422500
ACRO220420010EA 0 CNY
ACRO220420010 ACRO220422500
乙二胺 99+%
乙二胺
分子式: C₂H₈N₂
沸点: 117…118 °C (760 mmHg)
溶点: 11 °C
密度: 0,898 g/cm³
闪点: 38 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008204
CAS号: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN号: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA