1,10-二氨基癸烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 十亚甲基二胺, 1,10-癸二胺
112130250 112130050
ACRO112130250EA 0 CNY
ACRO112130250 ACRO112130050
1,10-二氨基癸烷 97%
1,10-二氨基癸烷
分子式: C₁₀H₂₄N₂
分子量: 172.31 g/mol
沸点: 140 °C (12 mmHg)
溶点: 62…63 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008151
CAS号: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN号: 3259
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %